Fortfahren mit
Z740494
smartPick Wooden inoculation picks
standard, needle point
Synonym(e):
colony pick, inoculation, microbiology pick, recyclable pick, wooden inoculating pick, Levgo 18250-NP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1600 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 110,00
32000 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.570,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122403
€ 110,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
needle point
packaging
pack of 1600 ea
manufacturer/tradename
LevGo Inc 18250-NP
L
2.5 in. (6.35 cm)
General description
The LevGo® smartPick wooden picks follow a long tradition of using toothpicks to pick single colonies or to streaksamples across a plate. With the innovative Mini Pick you no longer need to break the toothpickin half or waste a larger 15 ml tube. The Mini Pick is sized to fit in a standard 1.5 ml tube so all youneed to do is: Pick, Drop and Close. Available in semi-point (blunt) and needle-point tips.
  • smartPick Minis go from autoclave to microtube
  • Available in 1.28 in., 2.5 in. and 6 in.
  • Available in a semi or needle point
Features and Benefits
  • Made of 100% USA grown white birch
  • Made in the USA in an ISO 9001: 2008
  • ISO 13485: 2003 & FDA registered facility
  • Non-Sterile
  • Meet FDA requirements for food
  • Envrionmentally friendly, nNaturally biodegradable
Legal Information
LevGo is a registered trademark of LevGo Inc.
smartPick is a trademark of LevGo Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z740496Z740493Z740491
description
standard, needle point
description
large, semi-point
description
standard, semi-point
description
Min (fits in 1.5 mL tube), semi-point
L
2.5 in. (6.35 cm)
L
6 in. (15.24 cm)
L
2.5 in. (6.35 cm)
L
1.28 in. (3.25 cm)
material
needle point
material
semi-point
material
semi-point
material
semi-point
manufacturer/tradename
LevGo Inc 18250-NP
manufacturer/tradename
LevGo Inc 18600-SP
manufacturer/tradename
LevGo Inc 18250-SP, smartPick
manufacturer/tradename
LevGo Inc 18128-SP
packaging
pack of 1600 ea
packaging
pack of 500 ea
packaging
pack of 1600 ea
packaging
pack of 2000 ea
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)