Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121812
Material:
square white polystyrene
Packaging:
pk of 500 ea
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS1422
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
square white polystyrene
packaging
pk of 500 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1422
L × H
90 mm (90 mm) × 7 mm
General description
Our flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss.
- Shallow boat with a wide, flat bottom to resist tipping
- Ideal for solid product weighing
- Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
- Temperature range -10 to 70°C (14 to 158°F)
- Can be used with microwave moisture analyzers
- All are FDA/food-grade compliant
- Pack of 500
- Disposable
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material square white polystyrene | material square black polystyrene | material square blue polystyrene | material polystyrene |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1422 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1423C | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1421C | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1426C |
| packaging pk of 500 ea | packaging pk of 500 ea | packaging pk of 500 ea | packaging pk of 500 |
| L × H 90 mm (90 mm) × 7 mm | L × H - | L × H - | L × H - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?