Merck
GF09145885
Stainless Steel - AISI 420 alloy, Fe86.7Cr13.0C0.3
foil, 50 x 50mm, 0.075mm thickness, annealed, light tight (lt)
Synonym(e):
FK110250
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
light tight (lt)
Form
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 091-458-85
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.075 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)