Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 140,00 |
50 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 406,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
description
Solid content: 2.5 wt% crystalline SnO2 in the mixture of butanols
form
dispersion
color
translucent gray-brown
particle size
7-20 nm
viscosity
3.5 cP
Application
- This SnO2 nanoparticle ink is for charge selective layers in printed electronics.
- This SnO2 nanoparticle ink is for spin-coating, doctor blading, slot-die or inkjet printing.
Legal Information
Disclaimer
- Storage: In dark at room temperature.
- Prior to application: Shake, and filter through 0.2 or 0.45 μm PP filter. Do not use PTFE filter.
- Ink can be diluted with butanol.
- Thickness optimization may be necessary.
- Drying of deposited SnO2 films at >100 °C.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 2.5 wt%, viscosity 3.5 cP | description 2.5 wt%, viscosity 4 cP | description 2.5 wt. %, viscosity 2.1 cP, work function -3.9eV | description 2.5 wt. %, viscosity 2.2 cP, work function -3.9 eV |
| particle size 7-20 nm | particle size 7-20 nm | particle size 8-16 nm | particle size 8-16 nm |
| form dispersion | form dispersion | form dispersion | form dispersion |
| viscosity 3.5 cP | viscosity 4 cP | viscosity 1.6-2.6 cP | viscosity 1.7-2.7 cP |
| color translucent gray-brown | color translucent gray-brown | color translucent brownish | color - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| description Solid content: 2.5 wt% crystalline SnO2 in the mixture of butanols | description Solid content: 2.5 wt% crystalline SnO2 in the mixture of butanols | description - | description - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tin(IV) oxide nanoparticle ink
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
84.2 °F - closed cup
flash_point_c
29 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
71-36-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?