Merck
GF46462013
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
500mm rod, 9.5mm diameter
Synonym(e):
FE267920
Größe auswählen
1 EA
€ 200,00
€ 200,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 200,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 200,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 464-620-13
L × Durchm.
500 mm × 9.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)