Merck
G2834
Sigma-Aldrich
L-Glutaminsäure Mononatriumsalz Monohydrat
98%
Synonym(e):
L-2-Aminopentandisäure, MSG, Natrium-L-glutamat
About This Item
Lineare Formel:
NaOOCCH2CH2CH(NH2)COOH · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.13
Beilstein:
4164348
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D +21.6°, c = 1 in 6 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
232 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.[Na+].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
InChIKey
GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)