Merck
E47255
Sigma-Aldrich
Ethyl-3-Pyridylacetat
99%
Synonym(e):
3-Pyridinessigsäure-ethylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.19
Beilstein:
123827
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.500 (lit.)
bp
80 °C/0.4 mmHg (lit.)
Dichte
1.086 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)Cc1cccnc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)6-8-4-3-5-10-7-8/h3-5,7H,2,6H2,1H3
InChIKey
RPWXYCRIAGBAGY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)