Fortfahren mit
E47247
2-Pyridylacetat-Ethyl
98%
Synonym(e):
2-Pyridinessigsäure-ethylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-365-1
Beilstein/REAXYS Number:
123817
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
70 °C/0.05 mmHg (lit.)
density
1.084 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)Cc1ccccn1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-8-5-3-4-6-10-8/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI key
IUDKTVXSXWAKJO-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
552852W242810W246000
description
98%
description
97%
description
natural, ≥98%, FCC, FG
description
≥98%, FG
assay
98%
assay
97%
assay
≥98%
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
300
density
1.084 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
-
bp
70 °C/0.05 mmHg (lit.)
bp
122-126 °C/10 mmHg (lit.)
bp
112-113 °C (lit.)
bp
154-156 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
refractive index
n20/D 1.5090 (lit.)
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)