Merck
DWK986746
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate PE cone lined urea cap
transparent PET bottle, capacity (20 mL), screw cap, case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
Synonym(e):
986746
Größe auswählen
1000 EA
€ 657,00
€ 657,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1000 EA
€ 657,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
€ 657,00
Check Cart for Availability
Materialien
metal foil liner
transparent PET bottle
white cap
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
Hersteller/Markenname
WHEATON® 986746
Flaschendurchm. &Anzahl; H &Anzahl; B
(27 mm) (61 mm) (375 mm)
Kapazität
(20 mL)
Fitting
22-400 neck
22-400
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)