Merck
DWK986726
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate PE cone lined urea cap
transparent high-density polyethylene bottle, capacity (20 mL), screw cap, case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
Synonym(e):
986726
Größe auswählen
1000 EA
€ 609,00
€ 609,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1000 EA
€ 609,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
€ 609,00
Check Cart for Availability
Materialien
metal foil liner
transparent high-density polyethylene bottle
white cap
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
Hersteller/Markenname
WHEATON® 986726
Flaschendurchm. &Anzahl; H &Anzahl; B
(27 mm) (61 mm) (375 mm)
Kapazität
(20 mL)
Fitting
22-400 neck
22-400
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)