Merck
DWK986734
WHEATON® liquid scintillation vial with attached unlined PS cap
lips on vial transparent PET bottle, capacity (20 mL), screw cap
Synonym(e):
986734
Größe auswählen
500 EA
€ 274,00
€ 274,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 EA
€ 274,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
€ 274,00
Check Cart for Availability
Materialien
lips on vial transparent PET bottle
white polyethylene cap
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
case of 500 ea Trays of 100 vials are shrink-wrapped in plastic for protection against contamination.
Hersteller/Markenname
WHEATON® 986734
Flaschendurchm. &Anzahl; H &Anzahl; B
(27 mm) (61 mm) (302 mm)
Kapazität
(20 mL)
Fitting
22-400 neck
22-400
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)