Merck
DWK209161
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 4 mL, polypropylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 16 mm × 38 mm, 13-425
Synonym(e):
209161
Größe auswählen
72 EACH
€ 101,00
€ 101,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
72 EACH
€ 101,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
€ 101,00
Check Cart for Availability
Materialien
narrow-mouth bottle
natural bottle
polypropylene bottle
Verpackung
pkg of 72 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® 209161
Flaschendurchm. × H
16 mm × 38 mm
Kapazität
4 mL
Leistungsmerkmale und Vorteile
Superior double seal closure for leak resistance
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)