Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 136,00 € 102,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6FNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
€ 102,00
Listenpreis€ 136,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
63-68 °C
density
1.27 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro, hydroxyl, nitrile
SMILES string
OCc1ccc(cc1F)C#N
InChI
1S/C8H6FNO/c9-8-3-6(4-10)1-2-7(8)5-11/h1-3,11H,5H2
InChI key
YGAURRAHPYQHDC-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 96% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 96% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| density 1.27 g/mL at 25 °C | density - | density - | density - |
| mp 63-68 °C | mp 113-117 °C | mp 50-55 °C | mp 92-99 °C |
| functional group hydroxyl, nitrile, fluoro | functional group nitrile, fluoro, iodo | functional group nitrile, iodo, fluoro | functional group fluoro, iodo, nitrile |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?