Merck
738247
Sigma-Aldrich
3,4-Bis(hydroxymethyl)furan
98%
Synonym(e):
Furan-3,4-dimethanol
Größe auswählen
1 G
€ 61,00
5 G
€ 176,00
€ 61,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 61,00
5 G
€ 176,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 61,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Form
liquid
Dichte
1.248 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
OCc1cocc1CO
InChI
1S/C6H8O3/c7-1-5-3-9-4-6(5)2-8/h3-4,7-8H,1-2H2
InChIKey
RNKXUVJWMOMTHV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)