Merck
D137103
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran, Mischung aus cis und trans
98%
Synonym(e):
Tetrahydro-2,5-dimethoxyfuran
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.16
Beilstein:
104261
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.418 (lit.)
bp
145-147 °C (lit.)
Dichte
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC1CCC(OC)O1
InChI
1S/C6H12O3/c1-7-5-3-4-6(8-2)9-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
GFISDBXSWQMOND-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
100.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
38 °C - closed cup