Wichtige Dokumente
D149675
3,4-Dimethylbenzophenon
98%
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C6H3COC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.27
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
45-47 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1C)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O/c1-11-8-9-14(10-12(11)2)15(16)13-6-4-3-5-7-13/h3-10H,1-2H3
InChIKey
JENOLWCGNVWTJN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?