Wichtige Dokumente
592609
4-Ethinyl-N,N-dimethylanilin
97%
Synonym(e):
1-Ethinyl-4-dimethylanilin, 4-Dimethylaminophenylacetylen
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
49-53 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CN(C)c1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C10H11N/c1-4-9-5-7-10(8-6-9)11(2)3/h1,5-8H,2-3H3
InChIKey
ZWMAYLMVFSCMMS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- copper(I) arylacetylide via reaction with copper(II)acetate[2]
- N,N-dimethyl-4-(3-pyridinylethynyl)aniline via Sonogashira–Hagihara coupling with 3-iodopyridine[3]
- [[5,15-bis[(40-dimethylamino)phenyl]ethynyl]-10,20-bis[(triisopropylsilyl)ethynyl]porphyrinato]magnesium(II) via reaction with dibromo magnesium porphyrin[4]
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)