Merck
D137006
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxypyridin
98%
Größe auswählen
100 G
€ 159,00
€ 159,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 159,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 159,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.503 (lit.)
bp
178-180 °C (lit.)
Dichte
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1cccc(OC)n1
InChI
1S/C7H9NO2/c1-9-6-4-3-5-7(8-6)10-2/h3-5H,1-2H3
InChIKey
IBTGEEMBZJBBSH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
143.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
62 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)