Fortfahren mit
PPTH09050
Polypropylen-Membranfilter
0.45 µm, 90 mm, hydrophobic, polypropylene
Synonym(e):
Hydrophobic, Polypropylene cut disc, Air monitoring filter
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104921
Pore size:
0.45 μm pore size, >40 % porosity
Material:
plain filter, polypropylene membrane, white filter
Feature:
hydrophobic
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
plain filter, polypropylene membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
>0.90 mL/min-cm2 air flow rate (typical), 1 h at 90 °C
filter diam.
90 mm
thickness
200 μm ± 50 μm
gravimetric extractables
0.5%
pore size
0.45 μm pore size, >40 % porosity
bubble point
>3 psi, air with methanol at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Millipore-Polypropylenfilter werden aus 100 % reinem Polypropylen hergestellt. Polypropylen als Membranmaterial eignet sich für die Filtration der mobilen Phase, die allgemeine Filtration von wässrigen und organischen/aggressiven Lösungsmitteln sowie für die Klär- und Vorfiltration, da es ein geringes Maß an extrahierbaren Bestandteilen, eine hohe thermische Stabilität, relativ schnelle Flussraten von Flüssigkeiten und eine breite chemische Kompatibilität aufweist. Hydrophobe Filter bieten eine hohe Partikelretention, eine hohe Schmutzaufnahmekapazität und einen geringen Druckabfall. Sie sind für die Filtration von organischen Lösungsmitteln konzipiert, können aber auch – nach entsprechender Benetzung mit Alkohol – für die Filtration von wässrigen Lösungen eingesetzt werden.
Application
  • Klärfiltration von organischen Lösungen und Lösungsmitteln
  • Allgemeine Filtration
  • Filtration der mobilen Phase in der HPLC/LC-MS
  • Klärfiltration von Säuren und Basen
  • PFAS-Probenfiltration
Features and Benefits
Kompatibel mit aggressiven Lösungsmitteln
Die Filter haben eine hohe Schmutzaufnahmekapazität.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PPTH02500PPTH04700PPTG04700
pore size
0.45 μm pore size, >40 % porosity
pore size
0.45 μm pore size, >40 % porosity
pore size
0.45 μm pore size, >40 % porosity
pore size
0.2 μm pore size, >40 % porosity
feature
hydrophobic
feature
hydrophobic
feature
hydrophobic
feature
hydrophobic
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
material
plain filter, white filter, polypropylene membrane
material
plain filter, polypropylene membrane, white filter
material
plain filter, polypropylene membrane, white filter
material
plain filter, polypropylene membrane, white filter
parameter
>0.90 mL/min-cm2 air flow rate (typical), 1 h at 90 °C
parameter
>0.90 mL/min-cm2 air flow rate (typical), 1 h at 90 °C
parameter
>0.90 mL/min-cm2 air flow rate (typical), 1 h at 90 °C
parameter
>0.90 mL/min-cm2 air flow rate (typical), 1 h at 90 °C
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polypropylen-Membranfilter