Merck
CLS4315100
Pyrex® pear-shaped flask, with ST 14/20 outer joint
capacity 100 mL
Synonym(e):
Corning® 4315
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
pear-shaped flask
short
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper joint
Verpackung
case of 1
Hersteller/Markenname
Corning 4315-100
Kapazität
100 mL
Halsumfang
(1)
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)