CAD6019
1-way stopcock
female Luer lock to male Luer
Synonym(e):
Stopcock Valve
Größe auswählen
€ 96,80
Größe auswählen
About This Item
€ 96,80
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cadence Science 6019
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Made from nickel plated brass or stainless steel
- Tested to 45 psi water pressure
- High pressure stopcocks are rated to 290 psi
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)