CAD6002
3-way stopcock
female Luer lock to female Luer lock, right side, female Luer lock
Größe auswählen
€ 150,00
Größe auswählen
About This Item
€ 150,00
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cadence Science 6002
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Made from nickel plated brass or stainless steel
- Tested to 45 psi water pressure
- High pressure stopcocks are rated to 290 psi
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)