Merck
Z182222
Perfektum® Einweg-Hahn mit Überwurfmutter
8 mm O.D. hose barb to 8 mm O.D. hose barb
Größe auswählen
1 EA
€ 116,00
€ 116,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 116,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122000
NACRES:
NB.03
€ 116,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
For 1/4 to 5/16 in I.D. tubing
Hersteller/Markenname
Popper 6027
Allgemeine Beschreibung
Mit zwei Schlauchanschlüssen. 1.6 - 2.5mm Schlauch ID.
Rechtliche Hinweise
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)