143219
4-Bromphenylhydrazin -hydrochlorid
99%
Synonym(e):
1-(4-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride, 2-(4-Bromophenyl)hydrazinium chloride, 4-Bromophenylhydrazine monohydrochloride, p-Bromophenylhydrazine monohydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
220-230 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl.NNc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H7BrN2.ClH/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;/h1-4,9H,8H2;1H
InChIKey
RGGOWBBBHWTTRE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- acylsulfonamides and acylsulfamides
- 9-bromo-2-ethenyl-7,12-dihydroindolo[3,2-d][1]benzazepin-6(5H)-one
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges