Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 68,50 € 51,37 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3ClN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.54
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
90%
Form:
solid
€ 51,37
Listenpreis€ 68,50Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
90%
form
solid
mp
35-50 °C
functional group
chloro, nitro
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cnccc1Cl
InChI
1S/C5H3ClN2O2/c6-4-1-2-7-3-5(4)8(9)10/h1-3H
InChI key
JOTRPRKONYTVBV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description 90% | description AldrichCPR |
| assay 90% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| form solid | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. - |
| mp 35-50 °C | mp - |
| functional group chloro, nitro | functional group oxime, amine |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Sicherheitshinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?