Merck
C70509
Sigma-Aldrich
4-Chlorchinolin
99%
Synonym(e):
4-Chloroquinoline
Größe auswählen
1 G
€ 67,60
5 G
€ 159,00
€ 67,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 67,60
5 G
€ 159,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6ClN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.60
Beilstein:
114721
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 67,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
liquid
bp
260-261 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
28-31 °C (lit.)
Dichte
1.25 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccnc2ccccc12
InChI
1S/C9H6ClN/c10-8-5-6-11-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
InChIKey
KNDOFJFSHZCKGT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Tamara Rodríguez-Cabo et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(20), 6159-6170 (2015-06-05)
Time-of-flight accurate mass spectrometry (TOF-MS), following a previous chromatographic (gas or liquid chromatography) separation step, is applied to the identification and structural elucidation of quinoline-like alkaloids in honey. Both electron ionization (EI) MS and positive electrospray (ESI+) MS spectra afforded