Merck
C68008
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorphenyl)piperazin -dihydrochlorid
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13ClN2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.60
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
275-278 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[H].Cl[H].Clc1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13ClN2.2ClH/c11-9-1-3-10(4-2-9)13-7-5-12-6-8-13;;/h1-4,12H,5-8H2;2*1H
InChIKey
ORKOLISAYPZGHP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)