Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CF3C6H4COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-913-0
Beilstein/REAXYS Number:
1870425
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
98%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
form
solid
bp
79-80 °C/8 mmHg (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
functional group
fluoro, ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O/c1-6(13)7-2-4-8(5-3-7)9(10,11)12/h2-5H,1H3
InChI key
HHAISVSEJFEWBZ-UHFFFAOYSA-N
General description
The enantioselective addition of dialkylzinc to 4′-(trifluoromethyl)acetophenone mediated by 1,2-bis(hydroxycamphorsulfonamido)cyclohexenes in the presence of titanium tetraisopropoxide has been investigated. Phosphorescence emission spectra of 4′-(trifluoromethyl)acetophenone has been studied using pulsed source phosphorimetry.
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?