Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 123,00 € 92,25 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10Br2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
321.99
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
€ 92,25
Listenpreis€ 123,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.5710 (lit.)
bp
140 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.642 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
SMILES string
CCOC(=O)C(Br)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C10H10Br2O2/c1-2-14-10(13)9(12)7-3-5-8(11)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3
InChI key
PPRAWWBOUOBAON-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?