Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 36,60 € 27,45 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 111,00 |
Über diesen Artikel
€ 27,45
Listenpreis€ 36,60Sparen Sie 25%Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
mp
76-79 °C
functional group
chloro
SMILES string
Clc1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13ClN2/c11-9-1-3-10(4-2-9)13-7-5-12-6-8-13/h1-4,12H,5-8H2
InChI key
UNEIHNMKASENIG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Htr3a(79246)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (GC) | description ≥98.0% (GC) | description ≥98.0% (GC) | description ≥98.0% (GC) |
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form crystals | form crystals | form solid | form liquid |
| mp 76-79 °C | mp 88-92 °C | mp 43-47 °C | mp - |
| functional group chloro | functional group fluoro | functional group - | functional group - |
| drug control Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet | drug control regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada | drug control - | drug control - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?