Merck
C117609
Sigma-Aldrich
Cyclopropancarbonitril
98%
Synonym(e):
Cyancyclopropan, Cyclopropylcyanid
Größe auswählen
5 G
€ 31,40
€ 31,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 31,40
About This Item
Lineare Formel:
C3H5CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
67.09
Beilstein:
635790
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 31,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.421 (lit.)
bp
135 °C (lit.)
Dichte
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N#CC1CC1
InChI
1S/C4H5N/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-2H2
InChIKey
AUQDITHEDVOTCU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)