Fortfahren mit
526797
Cyclopropylmagnesiumbromid -Lösung
0.5 M in THF
Synonym(e):
Bromocyclopropylmagnesium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 333,00
800 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.050,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C3H5MgBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.28
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
€ 333,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
Quality Segment
packaging
Sure/Seal™ of
concentration
0.5 M in THF
bp
65 °C
density
0.968 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br[Mg]C1CC1
InChI
1S/C3H5.BrH.Mg/c1-2-3-1;;/h1H,2-3H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
QUPLLJGAJVXXBW-UHFFFAOYSA-M
Application
Die Cyclopropylmagnesiumbromid-Lösung kommt bei der Grignard-Reaktion zum Einsatz, die als wichtiger Schritt bei der Herstellung von Aminopropylindenen angewendet wird, einem Chemotyp von Oxidosqualencyclase(OSC)-Inhibitoren von Grundmanns Keton. Bei der Reaktion mit Trimethylborat kann sie Cyclopropylborsäure bilden, die an Suzuki-artigen Kupplungsreaktionen mit verschiedenen Aryl- und Heteroaryl-Bromiden teilnehmen kann, um die Cyclopropyladdukte zu erzeugen.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
772844562076225908
description
0.5 M in THF
description
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
description
0.5 M in THF
description
2.0 M in THF
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.968 g/mL at 25 °C
density
1.022 g/mL at 25 °C
density
0.950 g/mL at 25 °C
density
0.995 g/mL at 25 °C
concentration
0.5 M in THF
concentration
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
concentration
0.5 M in THF
concentration
2.0 M in THF
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
bp
65 °C
bp
-
bp
65 °C
bp
-
Still not finding the right product?
Signalwort
Danger
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Flammpunkt (°F)
1.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.22 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
109-99-9 + 23719-80-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)