Merck
447943
Sigma-Aldrich
Poly(ethylenglycol)methylethermethacrylat
average Mn 500, methacrylate, methoxy, 100 ppm MEHQ as inhibitor, 200 ppm BHT as inhibitor
Synonym(e):
Methoxy-PEG-methacrylat, Methoxy-poly-(ethylenglykol)-monomethacrylat, Poly-(ethylenglykol)-monomethylether-monomethacrylat
Größe auswählen
100 ML
€ 59,10
500 ML
€ 181,00
€ 59,10
Voraussichtliches Versanddatum17. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 59,10
500 ML
€ 181,00
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CCH3CO2(CH2CH2O)nCH3
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 59,10
Voraussichtliches Versanddatum17. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
product name
Poly(ethylenglycol)methylethermethacrylat, average Mn 500, contains 100 ppm MEHQ as inhibitor, 200 ppm BHT as inhibitor
Mol-Gew.
average Mn 500
Qualitätsniveau
Enthält
100 ppm MEHQ as inhibitor
200 ppm BHT as inhibitor
Eignung der Reaktion
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: Polymerization Reactions
Brechungsindex
n20/D 1.496
mp (Schmelzpunkt)
−1-2 °C
Dichte
1.08 g/mL at 25 °C
Ω-Ende
methacrylate
α-Ende
methoxy
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O(CCOCCOC)CCOCCOC(=O)C(=C)C
InChI
1S/C13H24O6/c1-12(2)13(14)19-11-10-18-9-8-17-7-6-16-5-4-15-3/h1,4-11H2,2-3H3
Allgemeine Beschreibung
Poly(ethylenglykol)methylethermethacrylat (PEGMA) ist ein nichtlineares Analogon von Polyethylenglykol (PEG). Es ist ein biokompatibles Homopolymer mit einer bürstenartigen Struktur, das hauptsächlich eingesetzt wird, um eine PEG-modifizierte Oberfläche bereitzustellen.[1][2]
Anwendung
PEGMA kann zur Oberflächenmodifikation einer Poly(ethersulfon)-basierten Ultrafiltrationsmembran (UF) als Fouling-resistentes Material eingesetzt werden.[3][4]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fouling-resistant properties of a surface-modified poly (ether sulfone) ultrafiltration membrane grafted with poly (ethylene glycol)-amide binary monomers
Yune PS, et al.
Journal of Membrane Science , 377(1-2), 159-166 (2011)
Using co-solvents and high throughput to maximize protein resistance for poly (ethylene glycol)-grafted poly (ether sulfone) UF membranes
Yune PS, et al.
Journal of Membrane Science , 370(1-2), 166-174 (2011)
Self-assembly of brush-like poly [poly (ethylene glycol) methyl ether methacrylate] synthesized via aqueous atom transfer radical polymerization
Hussain H, et al.
Langmuir, 24(23), 13279-13286 (2008)
I-Chia Peng et al.
Biomaterials, 76, 76-86 (2015-11-01)
Stem cell culture is typically based on batch-type culture, which is laborious and expensive. Here, we propose a continuous harvest method for stem cells cultured on thermoresponsive nanobrush surfaces. In this method, stem cells are partially detached from the nanobrush
Surface-initiated photopolymerization of poly (ethylene glycol) methyl ether methacrylate on a diethyldithiocarbamate-mediated polymer substrate
Luo Ning, et al.
Macromolecules, 35(7), 2487-2493 (2002)
Artikel
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf