Wichtige Dokumente
B92001
4-tert-Butylcyclohexanol, Gemisch aus cis und trans
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
bp
110-115 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
62-70 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)C1CCC(O)CC1
InChI
1S/C10H20O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h8-9,11H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
CCOQPGVQAWPUPE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
221.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
105 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)