Wichtige Dokumente
347736
4-tert-Butylcyclohexylacetat, Mischung aus cis und trans
99%
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
228-230 °C/25 mmHg (lit.)
Dichte
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CC(=O)OC1CCC(CC1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-9(13)14-11-7-5-10(6-8-11)12(2,3)4/h10-11H,5-8H2,1-4H3
InChIKey
MBZRJSQZCBXRGK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)