Merck
B18405
Sigma-Aldrich
Ethyl-1-benzyl-4-oxo-3-piperidincarboxylat -hydrochlorid
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H19NO3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.78
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
175 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[H].CCOC(=O)C1CN(CCC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C15H19NO3.ClH/c1-2-19-15(18)13-11-16(9-8-14(13)17)10-12-6-4-3-5-7-12;/h3-7,13H,2,8-11H2,1H3;1H
InChIKey
YPFMNHZRNXPYBG-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)