Merck
739529
Sigma-Aldrich
Propionic anhydride-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
(13CH313CH213CO)2O
Molekulargewicht:
136.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
liquid
bp
167 °C (lit.)
Dichte
1.061 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[13CH3][13CH2][13C](=O)O[13C](=O)[13CH2][13CH3]
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
WYVAMUWZEOHJOQ-IDEBNGHGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup