Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 160,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H3CSO3OSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.29
EC Number:
233-220-2
Beilstein/REAXYS Number:
2076698
MDL number:
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
Assay:
≥97%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97%
form
liquid
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
refractive index
n
bp
103-104 °C/25 mmHg (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
sulfonic acid
SMILES string
C[Si](C)(C)OS(C)(=O)=O
InChI
1S/C4H12O3SSi/c1-8(5,6)7-9(2,3)4/h1-4H3
InChI key
BCHASIUOFGDRIO-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant or reagent involved in:
- Reduction of esters to ethers using boron difluoride triflate etherate
- Elimination of C(8)-functional groups via regioselective dehydration
- Dealkylsilylation of alumazene derivatives
Other Notes
Silylating agent
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% | description 97% | description 98% | description 97% |
| assay ≥97% | assay 97% | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| refractive index n | refractive index n | refractive index - | refractive index n |
| density 1.09 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.848 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 0.963 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| bp 103-104 °C/25 mmHg (lit.) | bp 110-114 °C (lit.) | bp 105-110 °C/10 mmHg (lit.) | bp 72 °C/8 mmHg (lit.) |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?