Fortfahren mit
637564
N-Boc-3-Pyrrolidinon
97%
Synonym(e):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H15NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
34-38 °C (lit.)
functional group
ketone
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C1
InChI
1S/C9H15NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-5-4-7(11)6-10/h4-6H2,1-3H3
InChI key
JSOMVCDXPUXKIC-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in a study of asymmetric hydrogen-transfer bioreduction of ketones with Leifsonia alcohol dehydrogenase.
N-Boc-3-pyrrolidinone can be used as starting material in the synthesis of spirocyclic tetrahydrofuran.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
758302635952
description
97%
description
96%
description
97%
assay
97%
assay
96%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
34-38 °C (lit.)
mp
135-140 °C
mp
134-138 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
solid
form
solid
form
solid
functional group
ketone
functional group
amine
functional group
amine
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)