Merck
ALD00600
Sigma-Aldrich
Zhu-Yu Auxiliary
98%
Synonym(e):
1-Carboxy-1-methylethoxyammonium chloride, 2,2-Dimethyl aminooxyacetic, 2-(Aminooxy)-2-methylpropanoic acid hydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H10ClNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
98%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
Verfügbarkeit
available only in USA
mp (Schmelzpunkt)
150-165 °C
SMILES String
[Cl-].NOC(C)(C)C(=O)O.[H+]
InChI
1S/C4H9NO3.ClH/c1-4(2,8-5)3(6)7;/h5H2,1-2H3,(H,6,7);1H
InChIKey
ZJPZGAAOCIFBDI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
The Zhu-Yu Auxiliary was reported by Jin-Quan Yu′s lab to be an effective auxiliary for the Pd(II)-catalyzed ß-C(sp3)-H(hetero)arylation of ketones.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Self-react. C
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.