ALD00084
2-Nitro-α-toluenesulfonyl fluoride
Synonym(e):
2-Nitro-α-toluenesulfonyl fluoride
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
SMILES String
O=S(CC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O)(F)=O
InChI
1S/C7H6FNO4S/c8-14(12,13)5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11/h1-4H,5H2
InChIKey
GVMXMZRIMPJDBZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)