Wichtige Dokumente
476099
4-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat
97%
Synonym(e):
1-Isothiocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene, 1-Isothiocyanato-4-trifluoromethylbenzene, p-Trifluoromethylphenyl isothiocyanate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
bp
81 °C/11 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
39-43 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
isothiocyanate
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C8H4F3NS/c9-8(10,11)6-1-3-7(4-2-6)12-5-13/h1-4H
InChIKey
DQEVDFQAYLIBRD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?