Fortfahren mit
8.00458
p-Anisidine
for synthesis
Synonym(e):
p-Anisidine, 4-Methoxyaniline, 4-Aminoanisole, 4-Aminophenyl methyl ether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 47,10
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 131,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
4-(CH3O)C6H4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.15
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-254-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
crystals
€ 47,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.02 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
autoignition temp.
450 °C
pH
7.7 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
55-58 °C
transition temp
flash point 122 °C
solubility
21 g/L
density
1.06 g/cm3 at 63 °C
bulk density
700 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C7H9NO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,8H2,1H3
InChI key
BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Interfacing poly(p-anisidine) with photosystem I: This study details the integration of poly(p-anisidine) with photosystem I to develop photoactive composite films, highlighting a novel approach to enhance the functionality of biomaterials in energy conversion systems (Nabhan et al., 2024).
  • Quality assessment in food processing: Although focused on the drying processes of olive pomace, this research contributes to understanding quality management in food oils, which can be indirectly related to chemical studies like those involving p-Anisidine in quality control scenarios (Turan et al., 2023).
  • Electroactive material for solar cells: Research on N,N-Bis(9-methyl-3-carbazolyl)-4-anisidine demonstrates its potential as an electroactive material in perovskite solar cells, offering insights into the use of anisidine derivatives in advanced energy materials applications (Keruckas et al., 2023).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 55 °C
Melting range (upper value): ≤ 59 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A88255A88182P14815
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
assay
≥99%
assay
98%
solubility
21 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystals
form
solid
form
liquid
form
-
mp
55-58 °C
mp
56-59 °C (lit.)
mp
3-6 °C (lit.)
mp
2-5 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Anisidine
signalword
Danger
wgk
WGK 3
flash_point_f
251.6 °F - closed cup
flash_point_c
122 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
90-04-0
CAS No.
90-04-0
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)