A6057
4-Azido-phenacylbromid
powder
Synonym(e):
4′-Azido-2-brom-acetophenon, 4-Azido-α-brom-acetophenon
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
Farbe
yellow
Löslichkeit
methanol: 50 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrCC(=O)c1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H6BrN3O/c9-5-8(13)6-1-3-7(4-2-6)11-12-10/h1-4H,5H2
InChIKey
LZJPDRANSVSGOR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Vorsicht
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges