Merck
A12607
Sigma-Aldrich
9-Acetylanthracen
98%
Größe auswählen
5 G
€ 67,90
25 G
€ 282,00
€ 67,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 67,90
25 G
€ 282,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H12O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.27
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 67,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
75-76 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C16H12O/c1-11(17)16-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(13)16/h2-10H,1H3
InChIKey
NXXNVJDXUHMAHU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
9-Acetylanthracen wird bei der Synthese von lumineszenten Komponenten wie (9-Anthryl)pyrazol (ANP)[1] und 2,2-Difluor-4-(9-Anthracyl)-6-methyl-1,3,2-dioxaborin verwendet.[2] Es wird auch als Trägerligand bei der Synthese von fluoreszenten Platin(II)-Verbindungen eingesetzt.[3]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Organic crystals with tunable emission colors based on a single organic molecule and different molecular packing structures.
Zhang HY, et al.
Advanced Materials, 18(18), 2369-2372 (2006)
Luminescence and crystal structure of 2, 2-difluoro-4-(9-anthracyl)-6-methyl-1, 3, 2-dioxaborine.
Fedorenko EV, et al.
Journal of Luminescence, 130(5), 756-761 (2010)
Synthesis, crystal structure, studies in solution and cytotoxicity of two new fluorescent platinum (II) compounds containing anthracene derivatives as a carrier ligand.
Marques-Gallego P, et al.
Inorganic Chemistry, 47(23), 11171-11179 (2008)