Wichtige Dokumente
103160
2-Hydroxybenzophenon
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
bp
171-173 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
37-39 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
phenyl
SMILES String
Oc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O2/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H
InChIKey
HJIAMFHSAAEUKR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- 2-Hydroxybenzophenone forms copolymer 2-hydroxy, 3-allyl, 4,4′-dimethoxybenzophenone with methyl methacrylate[1].
- It forms photostabilizer compounds with 2,2,6,6-tetramethylpiperidine under phase transfer catalysis conditions[2].
- It reacts with 3-aminophenyl boronic acid to form macrocyclic boronates[3].
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?