Wichtige Dokumente
276766
1-Acetonaphthon
97%
Synonym(e):
α-Acetonaphthon, 1-Acetyl-naphthalin
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.628 (lit.)
bp
302 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
10.5 °C (lit.)
Dichte
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC(=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-8H,1H3
InChIKey
QQLIGMASAVJVON-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>212.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 100 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)