96410
Methylcinnamat
≥99.0% (GC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.0% (GC)
Form
crystals
bp
260-262 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
33-38 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-10(11)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3/b8-7+
InChIKey
CCRCUPLGCSFEDV-BQYQJAHWSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup