Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 33,90 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH=CHCO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
99%
form
solid
bp
260-262 °C (lit.)
mp
34-38 °C (lit.)
functional group
ester, phenyl
SMILES string
COC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-10(11)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3/b8-7+
InChI key
CCRCUPLGCSFEDV-BQYQJAHWSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description ≥98%, stabilized, FCC, FG | description ≥99% | description phyproof® Reference Substance |
| assay 99% | assay ≥98% | assay ≥99% | assay ≥98.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 400, 300 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| mp 34-38 °C (lit.) | mp 34-38 °C (lit.) | mp 132-135 °C (lit.) | mp 34-38 °C (lit.) |
| bp 260-262 °C (lit.) | bp 260-262 °C (lit.) | bp 300 °C (lit.) | bp 260-262 °C (lit.) |
| form solid | form - | form crystals | form crystals |
| functional group phenyl, ester | functional group - | functional group phenyl | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-Zimtsäure-Methylester
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?