94300
Urethan
≥99.0% (GC)
Synonym(e):
Carbamidsäureethylester, Ethylcarbamat, Ethylurethan
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.07 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 77.8 °C)
Assay
≥99.0% (GC)
Form
crystals
bp
182-184 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
46-49 °C
48-50 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(N)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
InChIKey
JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
197.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges